Tlačiť
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03 A16728.06
A16728.03EA 50.87 EUR
A16728.03 A16728.06
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 145689-41-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD00040968
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Mw: 172.13
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040968
Číslo CAS: 145689-41-4