Tlačiť
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26888.03 H26888.06
H26888.03EA 34.53 EUR
H26888.03 H26888.06
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 16188-55-9 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00192325
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Mw: 182.24
Teplota tavenia: 98…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192325
Číslo CAS: 16188-55-9