Tlačiť
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09 A13924.18
A13924.09EA 51.34 EUR
A13924.09 A13924.18
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 614-75-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 908000
Vzorec: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Teplota varu: 328 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004323
Číslo CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2