Tlačiť
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4,5-Trimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propanoic acid
189160250 189160050
ACRO189160250EA 200.68 EUR
ACRO189160250 ACRO189160050
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₅
Mw: 240.26
Teplota varu: 363
Teplota tavenia: 100…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002775
Číslo CAS: 25173-72-2
EINECS: 246-706-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥97.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm