Tlačiť
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
B25672.03 B25672.06
B25672.03EA 67.79 EUR
B25672.03 B25672.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4670-10-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00016827
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016827
Číslo CAS: 4670-10-4