Tlačiť
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
D135909-100G D135909-25G
SIALD135909-100GEA 103.09 EUR
SIALD135909-100G SIALD135909-25G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004335
Číslo CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5