Tlačiť
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 41.72 EUR
B20625.14 B20625.22 B20625.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004335
Číslo CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5