Tlačiť
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 123.95 EUR
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004335
Číslo CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)