Tlačiť
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
B21136.06 B21136.14 B21136.22
B21136.06EA 58.08 EUR
B21136.06 B21136.14 B21136.22
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 951-82-6 Molecular Formula: C11H14O5 Formula Weight: 226.23 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2697844
Vzorec: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Mw: 226.23
Teplota varu: 352
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004336
Číslo CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2