(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
B21136.06
B21136.14
B21136.22
B21136.06EA
58.08
EUR
B21136.06
B21136.14
B21136.22
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 951-82-6
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 2697844
Vzorec:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH Mw: 226.23 Teplota varu: 352 Teplota tavenia: 118…122 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004336 Číslo CAS: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |