Tlačiť
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 85.72 EUR
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Mw: 226.23
Teplota varu: 352
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004336
Číslo CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %