Tlačiť
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27328.06 H27328.14
H27328.06EA 76.21 EUR
H27328.06 H27328.14
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1758-25-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00004322
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004322
Číslo CAS: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5