Tlačiť
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
L13784.03 L13784.06
L13784.03EA 34.14 EUR
L13784.03 L13784.06
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 6496-89-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 108-112° Beilstein Reference: 2694132
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00183328
Číslo CAS: 6496-89-5