Tlačiť
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 49.34 EUR
A14325.06 A14325.14
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Teplota varu: 344 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002774
Číslo CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3