Tlačiť
Homovanillic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
162530010 162530050
ACRO162530010EA 130.77 EUR
ACRO162530010 ACRO162530050
Homovanillic acid 98%
Homovanillic acid
Vzorec: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Teplota varu: 339 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 141…145 °C
Číslo MDL: MFCD00004350
Číslo CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %