Tlačiť
(4-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M19201-100G M19201-5G
SIALM19201-100GEA 60.97 EUR
SIALM19201-100G SIALM19201-5G
(4-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 84…86 °C
Teplota vzplanutia: 193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004345
Číslo CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4