Tlačiť
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxyphenylacetic acid
A10951.06 A10951.14 A10951.22
A10951.06EA 38.03 EUR
A10951.06 A10951.14 A10951.22
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1798-09-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 2614004
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Teplota varu: 305,95 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 67…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004334
Číslo CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8