Tlačiť
(2-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
180653-25G 180653-5G
SIAL180653-25GEA 51.34 EUR
SIAL180653-25G SIAL180653-5G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004321
Číslo CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4