Tlačiť
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxyphenylacetic acid
A15211.09 A15211.14 A15211.18
A15211.09EA 38.27 EUR
A15211.09 A15211.14 A15211.18
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 93-25-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 2047573
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004321
Číslo CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4