Tlačiť
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxyphenylacetic acid
177600250 177601000
ACRO177600250EA 87.44 EUR
ACRO177600250 ACRO177601000
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Teplota varu: 332 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004321
Číslo CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %