Tlačiť
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22102.14 B22102.22
B22102.14EA 86.64 EUR
B22102.14 B22102.22
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 643-43-6 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 177-182° Beilstein Reference: 1990798
Vzorec: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Mw: 226.15
Teplota tavenia: 177…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007227
Číslo CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2