Tlačiť
(4-Nitrophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Nitrophenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
N20204-100G N20204-25G N20204-500G
SIALN20204-100GEA 99.48 EUR
SIALN20204-100G SIALN20204-25G SIALN20204-500G
(4-Nitrophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Teplota tavenia: 150…153 °C
Číslo MDL: MFCD00007383
Číslo CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719