Tlačiť
(4-Nitrophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrophenylacetic acid
A15901.14 A15901.22 A15901.36
A15901.14EA 38.03 EUR
A15901.14 A15901.22 A15901.36
(4-Nitrophenyl)acetic acid ≥98%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 104-03-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1911801 Merck Reference: 14,6622 MDL No.: MFCD00007383
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007383
Číslo CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 14,6622