(4-Nitrophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Nitrophenylacetic acid
A15901.14
A15901.22
A15901.36
A15901.14EA
38.03
EUR
A15901.14
A15901.22
A15901.36
(4-Nitrophenyl)acetic acid ≥98%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 104-03-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1911801
Merck Reference: 14,6622
MDL No.: MFCD00007383
Vzorec:
(C₆H₄(NO₂))CH₂COOH Teplota tavenia: 152…156 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007383 Číslo CAS: 104-03-0 EINECS: 203-168-5 Merck Index: 14,6622 |