Tlačiť
(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
128760500 128761000
ACRO128760500EA 57.76 EUR
ACRO128760500 ACRO128761000
(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Teplota tavenia: 152…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007383
Číslo CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %