Tlačiť
(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
A13411.14 A13411.22
A13411.14EA 68.59 EUR
A13411.14 A13411.22
(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 3740-52-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1959243 MDL No.: MFCD00007190
Vzorec: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Teplota tavenia: 139…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007190
Číslo CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0