Tlačiť
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14675.09 A14675.18 A14675.30
A14675.09EA 45.73 EUR
A14675.09 A14675.18 A14675.30
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Teplota varu: 322 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 201 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007916
Číslo CAS: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 14,463