Tlačiť
3-Phenylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
135232-100G 135232-5G
SIAL135232-100GEA 61.37 EUR
SIAL135232-100G SIAL135232-5G
3-Phenylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 280 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 46…47 °C
Hustota: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002771
Číslo CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805