Tlačiť
3-Phenylpropionic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 36.53 EUR
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
3-Phenylpropionic acid 99%
3-Phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota varu: 280
Teplota tavenia: 47…50 °C
Hustota: 1.07 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002771
Číslo CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %