Tlačiť
3,5-Xylylacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3,5-Dimethylphenyl)acetic acid, (3,5-Dimethylphenyl)acetic acid
L09707.03 L09707.06
L09707.03EA 66.19 EUR
L09707.03 L09707.06
3,5-Xylylacetic acid ≥98%
3,5-Xylylacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 42288-46-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 2083903
Vzorec: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Teplota tavenia: 99…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082776
Číslo CAS: 42288-46-0