Tlačiť
4-Nitrophenyl chloroformate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 52.95 EUR
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
4-Nitrophenyl chloroformate 97%
4-Nitrophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Mw: 201.57
Teplota varu: 159…162 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 73…81 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007321
Číslo CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
OSN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)