Tlačiť
(4-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
160721000 160725000 160720050 160720025
ACRO160721000EA 98.28 EUR
ACRO160721000 ACRO160725000 ACRO160720050 ACRO160720025
(4-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Teplota varu: 292 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004344
Číslo CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in CHCl3) clear
Titration with NaOH 97.5 to 101.0 % (On dry substance)