Tlačiť
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
A15653.06 A15653.14 A15653.22
A15653.06EA 34.65 EUR
A15653.06 A15653.14 A15653.22
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5807-30-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 1953781 MDL No.: MFCD00004333
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Mw: 205.04
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 87…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004333
Číslo CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7