Tlačiť
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chlorophenylacetic acid
184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 28.64 EUR
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004317
Číslo CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %