Tlačiť
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
388840050 388840250
ACRO388840050EA 24.63 EUR
ACRO388840050 ACRO388840250
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Číslo MDL: MFCD00018791
Číslo CAS: 14062-24-9
EINECS: 237-906-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %