Tlačiť
(2-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl 2-chlorophenylacetate, Methyl (2-Chlorophenyl)acetate, Methyl (2-chlorophenyl)acetate
351040050 351040250
ACRO351040050EA 57.76 EUR
ACRO351040050 ACRO351040250
(2-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Číslo MDL: MFCD00137445
Číslo CAS: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %