Tlačiť
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,6-Dichlorophenylacetate, 2,6-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Guanfacine Methyl Ester Impurity, Methyl (2,6-dichlorophenyl)acetate
351070050 351070250
ACRO351070050EA 65.78 EUR
ACRO351070050 ACRO351070250
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 99%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Číslo MDL: MFCD00191640
Číslo CAS: 54551-83-6
EINECS: 259-221-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %