Tlačiť
(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
288861-25G 288861-5G
SIAL288861-25GEA 650.62 EUR
SIAL288861-25G SIAL288861-5G
(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 102…103 °C
Číslo MDL: MFCD00004330
Číslo CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1