(3-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B20758.06
B20758.14
B20758.06EA
155.64
EUR
B20758.06
B20758.14
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-67-7
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2045104
Vzorec:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Teplota varu: 308 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 100…102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004330 Číslo CAS: 1878-67-7 EINECS: 217-522-1 |