Tlačiť
(2-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
260061-25G 260061-5G
SIAL260061-25GEA 143.6 EUR
SIAL260061-25G SIAL260061-5G
(2-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107,5 °C
Číslo MDL: MFCD00004314
Číslo CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2