Tlačiť
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
A16900.06 A16900.14 A16900.22
A16900.06EA 52.95 EUR
A16900.06 A16900.14 A16900.22
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 18698-97-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 105-106° Beilstein Reference: 2250655
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 105…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004314
Číslo CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2