Tlačiť
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
57310-100G-F 57310-25G-F 57310-5G-F
SIAL57310-100G-FEA 1404.73 EUR
SIAL57310-100G-F SIAL57310-25G-F SIAL57310-5G-F
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 121…126 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005664
Číslo CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987