Tlačiť
3-(Indol-3-yl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
220027-10G 220027-1G
SIAL220027-10GEA 74.21 EUR
SIAL220027-10G SIAL220027-1G
3-(Indol-3-yl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 129…132 °C
Hustota: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005660
Číslo CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1