Tlačiť
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 70.6 EUR
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 130…136 °C
Hustota: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005660
Číslo CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %