3-Cyclohexylpropionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
B23613.18
B23613.30
B23613.18EA
137.39
EUR
B23613.18
B23613.30
3-Cyclohexylpropionic acid ≥98%
3-Cyclohexylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 701-97-3
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4636
Odour: Unpleasant
Melting Point: 14-17°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 2042799
MDL No.: MFCD00001527
Vzorec:
C₉H₁₆O₂ Mw: 156.22 Teplota varu: 276 °C Teplota tavenia: 14…17 °C Hustota: 0.99 Teplota vzplanutia: 130 °C (266 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001527 Číslo CAS: 701-97-3 EINECS: 211-861-9 |