Tlačiť
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
171450500 171452500
ACRO171450500EA 153.41 EUR
ACRO171450500 ACRO171452500
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
3-Cyclohexylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Mw: 156.22
Teplota varu: 275.7
Teplota tavenia: 14…17 °C
Hustota: 0.998 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001527
Číslo CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %