Tlačiť
Kyselina 1-naftyloctová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
N0640-100G N0640-25G
SIALN0640-100GEA 155.64 EUR
SIALN0640-100G SIALN0640-25G
Kyselina 1-naftyloctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 129…131 °C
Hustota: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004046
Číslo CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458