Tlačiť
Kyselina 1-naftyloctová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 63.38 EUR
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
Kyselina 1-naftyloctová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 129…131 °C
Hustota: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004046
Číslo CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)