Kyselina 1-naftyloctová 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
A11069.0B
A11069.18
A11069.30
A11069.0BEA
391.1
EUR
A11069.0B
A11069.18
A11069.30
Kyselina 1-naftyloctová 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Kyselina 1-naftyloctová
Purity: 96%
CAS No.: 86-87-3
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 126-133°
Beilstein Reference: 1308415
Merck Reference: 14,6371
MDL No.: MFCD00004046
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂ Teplota varu: 352 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 126…133 °C Hustota: ∼1,263 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004046 Číslo CAS: 86-87-3 EINECS: 201-705-8 Merck Index: 14,6371 |