Tlačiť
Kyselina 1-naftyloctová 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
349640250 349641000 349645000
ACRO349640250EA 39.11 EUR
ACRO349640250 ACRO349641000 ACRO349645000
Kyselina 1-naftyloctová 95%
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Mw: 186.21
Teplota varu: 352
Teplota tavenia: 126…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004046
Číslo CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 133 °C
GC ≥94 %