Tlačiť
2-methylbutan ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-6X1L M32631-500ML
M32631-1LEA 100.68 EUR
M32631-1L M32631-2.5L M32631-4L M32631-4X1L M32631-500ML
2-methylbutan ≥99%, Reagent Grade
2-methylbutan
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730723
RTECS Number: EK4430000
UNSPSC Code: 12191502
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Teplota varu: 7,6 %(V)
Teplota tavenia: -160 °C
Hustota: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <-35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009338
Číslo CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
OSN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Pressure 11.17 psi ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Autoignition Temperature 788 °F
Explosion Limit 8.3 %
Refractive Index n20/D 1.354 (lit.)
Vapor Density 2.6 (vs air)