Tlačiť
2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
277258-100ML 277258-1L
SIAL277258-100MLEA 120.74 EUR
SIAL277258-100ML SIAL277258-1L
2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
2-methylbutan
Vzorec: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Teplota varu: 28 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –160 °C
Hustota: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009338
Číslo CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
OSN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM